Kluczowe dokumenty
LSWP04700
Millipore
PTFE Membrane Filter, 5.0 μm Pore Size
greener alternative
Mitex, filter diam. 47 mm, hydrophobic, white
Synonim(y):
Hydrofobowe tarcze tnące z membraną PTFE, Hydrofobowy filtr membranowy PTFE, Hydrofobowy filtr membranowy z politetrafluoroetylenu
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiały
PTFE membrane
plain filter
white filter
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
Właściwości
hydrophobic
producent / nazwa handlowa
Millipore
Mitex
sustainability
Greener Alternative Product
Parametry
260 °C max. temp.
70 mL/min-cm2 water flow rate
9 L/min-cm2 air flow rate
Średnica
47 mm
śr. filtra
47 mm
grubość
170 μm
kolor
white
Matryca
Mitex
wielkość porów
5.0 μm pore size
60 % porosity
punkt pęcherzykowania
≥0.06 bar, ethanol at 23 °C
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które zostały przeprojektowane, aby umożliwić bardziej zrównoważone rozwiązania badawcze. Wewnętrzne i zewnętrzne pudełka zawierające dyski membranowe są wykonane z bio-okrągłego materiału przydzielonego przy użyciu metody bilansu masy ISCC. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Filter Code: LSWP
Filter Type: Screen filter
Zastosowanie
  • Clarifying acids, bases and cryogenic fluids
  • Clarifying propellants
  • Isolating RNA
  • Air monitoring
Informacje prawne
Mitex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Distribution of ozone and related compounds in the marine boundary layer of the Northern South China Sea in 2010
Lan YY, et al.
Aerosol and Air Quality Research, 15(5), 1990-2008 (2015)
Marie Haeger-Eugensson et al.
International journal of environmental research and public health, 11(4), 3599-3617 (2014-04-03)
The interest in equestrian sports has increased substantially during the last decades, resulting in increased number of horse facilities around urban areas. In Sweden, new guidelines for safe distance have been decided based on the size of the horse facility