SVLP04700
PVDF Membrane Filter, 5.0 μm Pore Size
Durapore®, filter diam. 47 mm, hydrophilic, white
Synonim(y):
Durapore® Membrane Filter, 5.0 µm, Hydrophilic Polyvinylidene fluoride membrane filter discs, Polyvinylidene difluoride membrane filter discs
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PVDF membrane
plain filter
white filter
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Durapore®
Millipore
Parametry
>15.4 mL/min-cm2 water flow rate
32 L/min-cm2 air flow rate
85 °C max. temp.
Średnica
47 mm
śr. filtra
47 mm
grubość
160 μm
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
0.5%
kolor
white
współczynnik refrakcji
n/D 1.42
Matryca
Durapore®
wielkość porów
5.0 μm pore size
70 % porosity
punkt pęcherzykowania
≥0.2 bar, air with water at 23 °C
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Zastosowanie
- Clarifying filtration of biological solutions
- Particle monitoring
- the collection of phytoplankton from aquatic samples
- collection of zoospores from greenhouse nursery aqueous environment samples
- harvesting suspension cultures from various cell lines
Informacje prawne
najczęściej kupowane z tym produktem
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3