Kluczowe dokumenty
SVWG04700
Millipore
PVDF Membrane Filter, 5.0 μm Pore Size
greener alternative
Durapore®, filter diam. 47 mm, hydrophilic, white, gridded
Synonim(y):
Durapore® Membrane Filter, 5.0 µm
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiały
PVDF membrane
gridded
white filter
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Durapore®
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
Parametry
>15.4 mL/min-cm2 water flow rate
32 L/min-cm2 air flow rate
85 °C max. temp.
Średnica
47 mm
śr. filtra
47 mm
grubość
160 μm
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
0.5%
kolor
white
współczynnik refrakcji
n/D 1.42
Matryca
Durapore®
wielkość porów
5.0 μm pore size
70 % porosity
punkt pęcherzykowania
≥0.2 bar, air with water at 23 °C
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
Zastosowanie
Durapore® Membrane Filter, 5.0 μm has been used to filter out suspended particles from water generated from the treatment plant for analytical studies.
Informacje prawne
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Suspended particles and their characteristics in water mains: developments of sampling methods
Matsui Y, et al.
Journal of Water Supply: Research and Technology?AQUA, 56(1), 13-24 (2007)