HVWG04700
PVDF Membrane Filter, 0.45 μm Pore Size
Durapore®, filter diam. 47 mm, hydrophilic, white, gridded
Synonim(y):
Durapore® Membrane Filter, 0.45 µm, Hydrophilic PVDF cut disc membrane filter, Polyvinylidene difluoride membrane filter discs, Polyvinylidene fluoride membrane filter discs
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PVDF membrane
gridded
white filter
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Durapore®
Millipore
Parametry
>2.6 mL/min-cm2 water flow rate
4 L/min-cm2 air flow rate
85 °C max. temp.
śr. filtra
47 mm
grubość
125 μm
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
0.5%
kolor
white
współczynnik refrakcji
n/D 1.42
macierz
Durapore®
wielkość porów
0.45 μm pore size
70 % porosity
punkt pęcherzykowania
≥1.55 bar, air with water at 23 °C
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
- Durapore® membrane filters are ideal for monitoring particulate contamination in air and clarifying fluids.
- Membranes offers broad chemical compatibility, provides high flow rates and throughput, low extractables.
- Hydrophillic Polyvinylidene fluoride (PVDF) have lowest protein binding to minimize interaction with samples and maximize recovery.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3