Kluczowe dokumenty
NY1H02500
Millipore
Nylon Membrane Filter, 100.0 μm Pore Size
greener alternative
Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic
Synonim(y):
Nylon Net Filter
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiały
Nylon membrane
plain filter
white filter
opis
100.0 um pore size, hydrophilic nylon membrane, 25 mm diameter
sterylność
non-sterile
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
Parametry
100 °C max. temp. (curling may be seen at temperatures above 75°C)
Średnica
25 mm
śr. filtra
25 mm
grubość
80 μm
wielkość porów
100.0 μm pore size
44 % porosity
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które zostały przeprojektowane, aby umożliwić bardziej zrównoważone rozwiązania badawcze. Wewnętrzne i zewnętrzne pudełka zawierające dyski membranowe są wykonane z bio-okrągłego materiału przydzielonego przy użyciu metody bilansu masy ISCC. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Filter Code: NY1H
Filter Type: Net filter
Nylon filters are compatible with a broad range of solvents. Two types are available: 1) Nylon Membrane Filters with pore sizes ranging from 0.20 to 1.2 µm, and 2) Woven Net Filters with mesh openings ranging from 5 to 180 µm.
Our 5 µm Nylon Woven Net Filter (NY054700) is commonly used in the automotive industry for cleanliness analysis.
Features & Benefits:
•Wide range of pore sizes available
•Resistant to aggressive solvents
Applications:
Particle Removal and Clarification; Solvent Filtration; Particle Analysis; Paint Monitoring; Automotive Cleanliness Analysis
Zastosowanie
  • Collection of algae and cells
  • Particle analysis
  • Large particulate filtration
  • Toxicology and drug screening on C. elegans and zebrafish
  • Background filter for particle imaging systems
  • Prefiltration of solvents
Paint monitoring