BAH136800040
Flowmi® Cell Strainers
porosity 40 μm, for 1000 uL Pipette Tips, pack of 50 ea
Synonim(y):
Filtr końcówki pipety do małych próbek, Kompaktowe filtry laboratoryjne do próbek, filtr do małych próbek, filtracja próbek facs
About This Item
Polecane produkty
Materiały
white
sterylność
sterile
opakowanie
pack of 50 ea
pkg of (supplied in a tray)
producent / nazwa handlowa
Bel-Art H13680-0040
wielkość porów
40 μm porosity
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Preserves volume when filtering small sample volumes
- Decreases the potential for clogging of FLOW or FACS
- instruments by effectively filtering cellular debris
- Use with your favorite pipette tips; Flowmi fits most 1000μl tips including Fisherbrand Sure-One, VWR brand, Axygen, Nichiryo and Eppendorf and more
- Compact tray holds 50 Flowmi Cell Strainers ready for press and fit attachment to your tip; features a sliding cover for easy, one-handed use
- Packaged in a re-sealable bag to maintain sterility when used in laminar flow hoods
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Zastosowanie oligos modyfikowanych lipidami MULTI-seq, protokół i przewodnik rozwiązywania problemów dla testów PCR i aplikacji sekwencjonowania.