Z104256
PP filter cloth
W 40 in. (102 cm), weight 9 oz
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polypropylene membrane
roll
opis
permeability factor (PF) activity 25 cfm
sterylność
non-sterile
opakowanie
pkg of 5 m
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
dł. × szerokość
5 m × 40 in. (102 cm)
Szerokość
40 in. (102 cm)
masa
9 oz
Opis ogólny
Suitable for most vacuum filtrations, including the clarification of solutions with charcoal on a bed of filter aid. Impervious to mineral acids and strong bases and insoluble in almost all organic solvents. Glazed on both sides.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)