Kluczowe dokumenty
802557
Sigma-Aldrich
Aquivion® D98-25BS
greener alternative
liquid, dispersion, 25% in water, PFSA eq. wt. 980 g/mole SO3H, contains CF3 polymer chain ends as stabilizer
Synonim(y):
Aquivion® SO3H-form, Tetrafluoroethylene-perfluoro(3-oxa-4-pentenesulfonic acid) copolymer, Ethanesulfonic acid
About This Item
Wzór liniowy:
(C4HF7O4S .C2F4)x
Kod UNSPSC:
26111700
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Formularz
dispersion
liquid
ciężar równoważnikowy
980±40g/mole (SO3H)
zawiera
CF3 polymer chain ends as stabilizer
skład
25% in water
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
stężenie
25±1 % (w/w)
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
Dyspersje 8959 PFSA pochodzą z kopolimeru o krótkim łańcuchu bocznym (SSC) tetrafluoroetylenu i eteru winylowego sulfonylofluorku (SFVE), CF2=CF2-O-(CF2)2-SO2F, produkowanego przemysłowo przez Syensqo Group. Powstały perfluoropolimer zawiera grupy funkcyjne w postaci kwasu sulfonowego (SO3H). 8959 D98-25BS to dyspersja jonomerów kwasu perfluorosulfonowego (PFSA) o masie równoważnikowej (EW) 980 g/eq. EW jonomeru reprezentuje masę polimeru wymaganą do zapewnienia 1 mola wymienialnych protonów, odwrotnie proporcjonalną do pojemności jonowymiennej (IEC). Dyspersja ta jest stabilizowana chemicznie, a znaczna część grup końcowych polimeru została przekształcona w obojętną konfigurację trifluorometylową (CF3), zwiększając żywotność polimeru. 8959 D98-25BS zawiera 25-procentowe stężenie polimeru w układzie rozpuszczalnika, który składa się w ponad 99% z wody i nie zawiera eterów.
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Ten produkt został ulepszony pod kątem wydajności energetycznej. Ten produkt jest przeznaczony do stosowania jako ogniwo paliwowe z membraną protonową (PEM). Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Zastosowanie
Nadkwaśność żywic 8959 PFSA, w połączeniu z ich wysokim stężeniem grup funkcyjnych i stabilnością elektrochemiczną, czyni je krytycznym składnikiem katalizatorów heterogenicznych. Ze względu na doskonałe przewodnictwo protonowe przy niskim poborze wody, żywice te są często stosowane w badaniach jako spoiwa jonomerowe w warstwach katalizatorów membran wymiany protonów (PEM) dla ogniw paliwowych i elektrolizerów wody. Dodatkowo, mogą być stosowane w produkcji membran separatorów (PEM) jako samodzielne materiały lub wzmocnione PTFE, a czasami są dodawane do powierzchni specjalistycznych fluoropolimerów w celu zwiększenia zwilżalności. 8959 D98-25BS, o krótkim łańcuchu bocznym i wysokiej masie równoważnikowej, jest obiecującym jonomerem równoważącym aktywność i stabilność katalizatora. Jonomery o wyższej masie równoważnikowej, takie jak D98-25BS, wykazują większą trwałość w długoterminowych testach stabilności elektrochemicznej. Ponadto katalizatory jonomerowe D98-25BS mogą tworzyć mniejsze agregaty i aglomeraty w niektórych układach katalizatorów. W takich przypadkach zwiększona interakcja między katalizatorem a spoiwem D98-25BS może poprawić kinetykę reakcji, zmniejszyć nadpotencjał i zwiększyć wykorzystanie katalizatora w porównaniu z jonomerami o niższej masie równoważnej.
Cechy i korzyści
  • Bardzo wysokie stężenie grup funkcyjnych dla silnego przewodnictwa protonowego (lub Na+, K+, Li+, itp.)
  • Wysoka temperatura mięknienia dla pracy w wysokich temperaturach znacznie powyżej 80ºC
  • Silna retencja wody dla lepszej pracy ogniw paliwowych w warunkach niskiej wilgotności dla membran lub atramentów katalitycznych, które wykorzystują ten materiał dyspersyjny
Informacje prawne
Aquivion is a registered trademark of Syensqo Group
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Advances in the electrochemical conversion of water to and from hydrogen and oxygen have principally been achieved through the development of new materials and by understanding the mechanisms of the degradation of proton exchange membrane fuel cells (PEMFC) during operation.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
802557-250ML4061838141224
802557-25ML4061838103291