Kluczowe dokumenty
Z377619
Sigma-Aldrich
570 wsparcie dla żelu i membrany
sheet size 8 1/2 in. × 11 in., pkg of 20 sheets
About This Item
Kod UNSPSC:
41105300
NACRES:
NB.51
opakowanie
pkg of 20 sheets
producent / nazwa handlowa
Diversified Biotech FM-100
rozmiar arkusza
8 1/2 in. × 11 in.
Opis ogólny
Obojętna siatka perforowana o dużej frakcji otwartej objętości, umożliwiająca swobodną dyfuzję roztworów wokół żeli. Używaj siatki do podpierania żeli i membran do dowolnej obróbki roztworu: barwienia/odbarwiania, sondowania, inkubacji itp. Podtrzymywane żele i membrany nie rozrywają się ani nie wyginają i mogą być układane w stosy w celu efektywnego wykorzystania czasu i roztworów.
Można przycinać do rozmiaru nożyczkami.
Informacje prawne
Flow-Mesh is a trademark of C.B.S. Scientific Co.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)