Z256064
Wheaton sample vials with rubber lined caps
clear glass vial, volume 4 mL, thread for 13-425
Synonim(y):
Wheaton vials with rubber seals
About This Item
Polecane produkty
Materiały
clear glass vial
styrene-butadiene liner
Właściwości
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
opakowanie
pkg of 144 ea
śr. zewn. × wys.
15 mm × 45 mm
pojemność
4 mL
dopasowywanie
thread for 13-425
Opis ogólny
Informacje prawne
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)