Kluczowe dokumenty
Z106437
Supelco
Black plastic caps
Solid top, PTFE-faced rubber liner, thread for 15-425, pkg of 200 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiały
PTFE-faced rubber liner
black phenolic cap
Właściwości
closure type black phenolic solid top cap
opakowanie
pkg of 200 ea
śr. probówki do NMR
10 mm
dopasowywanie
thread for 15-425
Opis ogólny
Jest autoklawowalny, łatwy do sterylizacji, jest stosowany jako rodzaj zamknięcia pojemników używanych do przechowywania substancji w celu zapobiegania zanieczyszczeniu.
These autoclavable caps are designed to ensure the ultimate in product safety.
Zastosowanie
  • Akumulacja odpadów morskich wzdłuż bułgarskiego wybrzeża Morza Czarnego: Kategorie i przewaga..: Badanie to kategoryzuje i określa ilościowo rodzaje odpadów morskich znalezionych wzdłuż bułgarskiego wybrzeża Morza Czarnego, ze szczególnym uwzględnieniem występowania czarnych plastikowych nakrętek. Wyniki podkreślają konieczność podjęcia ukierunkowanych wysiłków w zakresie oczyszczania i interwencji politycznych w celu zajęcia się określonymi rodzajami odpadów morskich (Simeonova & Chuturkova, 2019).
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)