Kluczowe dokumenty
27142
Supelco
Screw cap, solid top with aluminum liner, pkg 100
black phenolic solid cap, aluminum liner, for use with 4 mL vial with 13-425 thread
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Materiały
aluminum liner
black phenolic solid cap
Właściwości
closure type black phenolic solid top cap
opakowanie
pkg of 100 ea
Parametry
135 °C temp. limit
dopasowywanie
thread for 13-425
kompatybilność
for use with 4 mL vial with 13-425 thread
Opis ogólny
Zakrętki są dostępne jako zakrętki pełne z aluminiową wkładką. Nasadki są wykonane z żywicy fenolowej. Pełne nasadki fenolowe mogą wytrzymać maksymalną temperaturę 205°C.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)