27113
Vials, screw top, clear glass (vial only)
volume 4 mL, clear glass vial (with marking spot), thread for 13-425, pkg of 1000 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Polecane produkty
Materiały
clear glass vial (with marking spot)
opis
marking spot
Właściwości
closure type screw top vial
opakowanie
pkg of 1000 ea
śr. zewn. × wys. × śr. wewn.
15 mm × 45 mm × 8 mm
pojemność
4 mL
dopasowywanie
thread for 13-425
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Może być stosowany w pułapce pary do oznaczania atmosferycznej pary wodnej do analizy izotopowej. Może być również stosowany w mikroekstrakcji do fazy stałej (SPME) w połączeniu z metodą chromatografii gazowej/spektrometrii masowej (GC/MS) podczas oznaczania utleniania liofilizowanych miofibryli kurczaka z dodatkiem linolanu metylu.
Przydatność
Kompatybilność z autosamplerem:
Agilent
Agilent 6820/6850/6890N
Hitachi
L7200, L7250
LEAP Technologies
HTS PAL
Shimadzu GC
AOC20i/AOC20
AOC14/AOC17
SIL-HTa/SIL-HTc
SIL-10A/SIL-10Ai/SIL-10Ap
Waters
Alliance
Breeze
717Plus
710/712/715
Agilent
Agilent 6820/6850/6890N
Hitachi
L7200, L7250
LEAP Technologies
HTS PAL
Shimadzu GC
AOC20i/AOC20
AOC14/AOC17
SIL-HTa/SIL-HTc
SIL-10A/SIL-10Ai/SIL-10Ap
Waters
Alliance
Breeze
717Plus
710/712/715
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
A rapid method for the sampling of atmospheric water vapour for isotopic analysis.
Peters, Leon I., and Dan Yakir.
Rapid Communications in Mass Spectrometry, 24.1, 103-108 (2010)
Solid phase microextraction- gas chromatography for quantifying headspace hexanal above freeze-dried chicken myofibrils.
Goodridge, Carolyn F., et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 51.15, 4185-4190 (2003)