Kluczowe dokumenty
29315-U
Supelco
Certified polypropylene bonded caps with septa, pkg of 100
9 mm cap, PTFE/red rubber septum, dark blue polypropylene cap (bonded septa)
Synonim(y):
Certyfikowane kapsle PP z przegrodą, opakowanie 100 szt.
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiały
PTFE/red rubber septum
dark blue polypropylene cap (bonded septa)
Właściwości
closure type blue polypropylene hole cap
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn. × wys. × śr. wewn.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
grubość septy
1.5 mm
dopasowywanie
thread for 9 mm
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)