29081-U
Interlocked™ vial with fused glass insert, screw top
volume 0.3 mL, clear glass vial, thread for 9 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Polecane produkty
Materiały
clear glass vial
opis
Interlocked vial (with fused-in insert)
Właściwości
closure type screw top vial
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn. × wys. × śr. wewn.
12 mm × 32 mm × 6 mm
pojemność
0.3 mL
dopasowywanie
thread for 9 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- The flange top centers the inserts into the vial
- Glass to glass fusion eliminates concerns about contaminants
- Vials are made of borosilicate, Type 1 glass with a choice of clear or amber glass
Informacje prawne
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)