24714
Crimp top with fused glass liner, 12 x 32 mm, pk of 100
volume 0.3 mL, clear glass vial (with fused-in insert), crimp top, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 6 mm, large opening
About This Item
Polecane produkty
Materiały
clear glass vial (with fused-in insert)
Właściwości
closure type crimp top vial
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn. × wys. × śr. wewn.
12 mm × 32 mm × 6 mm, large opening
pojemność
0.3 mL
dopasowywanie
thread for 11 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Crimp top vials provide the best seal of any vials. Crimp top vials (volume 0.3 mL, clear glass vial (with fused-in insert), O.D. × H. 12 mm × 32 mm) have a large opening finish (6.0 mm) and are available in clear glass, with and without marking spots on the vial.
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)