Key Documents
27214-U
Supelco
Crimp seals with PTFE/silicone septa
silver aluminum seal, size × thickness 11 mm × 1.0 mm, white PTFE/silicone septum, pkg of 100 ea
Synonim(y):
PTFE/Silicone Septum Crimp Seals
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiały
silver aluminum seal
white PTFE/silicone septum
Właściwości
closure type crimp seal
opakowanie
pkg of 100 ea
rozmiar × grubość
11 mm × 1.0 mm
dopasowywanie
thread for 11 mm
Zastosowanie
Crimp seals with PTFE/silicone septa may be used to seal the water samples during the analysis of BTEX in BTEX contaminated waters, using static headspace extraction, followed by gas chromatography with photoionization detection (HS-GC-PID).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Engineering and microbiological aspects of BTEX removal in bioreactors under sulfate-reducing conditions.
Firmino MIP, et al.
Chemical Engineering Journal, 260, 503-512 (2015)