Kluczowe dokumenty
27360-U
Supelco
Crimp seals with PTFE/silicone septa
silver aluminum seal, diam. × thickness 11 mm × 1.0 mm, red PTFE/silicone septum, pkg of × 100 ea
Synonim(y):
Uszczelki zaciskane z PTFE/silikonu
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiały
red PTFE/silicone septum
silver aluminum seal
Właściwości
closure type crimp seal
twardość
60 (Durometer: shore A)
opakowanie
pkg of × 100 ea
śr. × grubość
11 mm × 1.0 mm
dopasowywanie
thread for 11 mm
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)