27427
Closures for Snap Ring vials
polypropylene seal, PTFE/silicone (with starburst), thread for 11 mm (snap ring), pkg of 100 ea
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PTFE/silicone (with starburst)
polypropylene seal
Właściwości
closure type snap ring seal
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn. × wys. × śr. wewn.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
dopasowywanie
thread for 11 mm (snap ring)
kompatybilność
for use with Large Opening Crimp/Snap Seal Vials
Powiązane kategorie
Opis ogólny
PTFE/silicone (with starburst), polypropylene seal Snap Ring cap eliminates the need for crimping. Closures provide an airtight seal and are ideal for use with volatile liquids.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)