Key Documents
SU860093
Supelco
Closures for Snap Ring vials
clear polyethylene cap, red PTFE/silicone, thread for 11 mm (snap ring), pkg of 100 ea
Synonim(y):
Snap ring vial caps
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiały
clear polyethylene cap
red PTFE/silicone
opis
snap cap
Właściwości
closure type clear polyethylene snap cap
twardość
45 (Durometer: shore A)
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn. × wys. × śr. wewn.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
dopasowywanie
thread for 11 mm (snap ring)
kompatybilność
for use with Large Opening Crimp/Snap Seal Vials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)