Kluczowe dokumenty
24756
Supelco
Closures for Snap Ring vials
polypropylene seal, PTFE/red rubber, diam. 11 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41121821
Materiały
PTFE/red rubber
polypropylene seal
Właściwości
closure type snap ring seal
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn. × wys. × śr. wewn.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
Średnica
11 mm
kompatybilność
for use with Large Opening Crimp/Snap Seal Vials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)