SU860090
Closures for Snap Ring vials
clear polyethylene cap, PTFE/red rubber, thread for 11 mm snap ring, pkg of 100 ea
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PTFE/red rubber
clear polyethylene cap
opis
snap cap
Właściwości
closure type clear polyethylene snap cap
twardość
60 (Durometer: shore A)
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn. × wys. × śr. wewn.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
dopasowywanie
thread for 11 mm snap ring
kompatybilność
for use with Large Opening Crimp/Snap Seal Vials
Powiązane kategorie
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SU860090 | 4061832314044 |