Key Documents
SU860113
Supelco
Closures for Snap Ring vials
cap size 11 mm, clear polyethylene (with 6.0 mm hole), blue PTFE/white silicone (with slit)
Synonim(y):
Snap Cap Vial Closures
About This Item
Kod UNSPSC:
41121821
NACRES:
NB.11
Materiały
blue PTFE/white silicone (with slit)
clear polyethylene (with 6.0 mm hole)
rozmiar korka
11 mm
twardość
55 (Durometer: shore A)
opakowanie
pkg of 1000 ea
dostępność
not available in USA
śr. zewn. × wys. × śr. wewn.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
śr. × grubość
11 mm × 1.0 mm
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)