Key Documents
SU860055
Supelco
Vials, crimp top, 1.5 mL, large opening (6 mm), 11.6 x 32 mm
volume 1.5 mL, clear glass vial, O.D. × H 11.6 mm × 32 mm, pkg of 100 ea
Synonim(y):
Large Opening Crimp Top Vials
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiały
clear glass vial
Właściwości
closure type crimp top vial
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn. × wys.
11.6 mm × 32 mm
pojemność
1.5 mL
dopasowywanie
thread for 11 mm
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)