Kluczowe dokumenty
854188
Supelco
Crimp seals, 11 mm, with PTFE/rubber septa
gold aluminum seal, size × thickness 11 mm × 1.0 mm, septum (TFE/butyl/red rubber), pkg of 100 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Materiały
gold aluminum seal
septum (TFE/butyl/red rubber)
Właściwości
closure type crimp seal
twardość
45 (Durometer: shore A)
opakowanie
pkg of 100 ea
rozmiar × grubość
11 mm × 1.0 mm
dopasowywanie
thread for 11 mm
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)