Z114243
Hand-operated aluminum cap crimper
O.D. 20 mm
Synonim(y):
Ręczne narzędzie do zaciskania kapsli
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Polecane produkty
śr. zewn.
20 mm
Opis ogólny
- Used to attach aluminum seals to bottles and vials with a crimp/serum finish
- Cushioned ergonomic handle reduces hand fatigue
- Labeled for quick size identification
- Polished crimping jaws provide consistent sealing
- 2 year warranty
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)