22316-U
Hand crimper, adjustable
Hand crimper, adjustable, for use with 20 mm crimp seals, pkg of 1 ea
Synonim(y):
Regulowany zaciskacz do fiolek
About This Item
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 1 ea
kompatybilność
for use with 20 mm crimp seals
Powiązane kategorie
Opis ogólny
This product is very useful in SPME applications recommending the use of a thinner septa (1.0-1.5mm thickness).
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Learn more about Biodiesel as a renewable, alternative diesel fuel produced from vegetable oils, animal fats, or recycled restaurant grease.