Kluczowe dokumenty
508500
Supelco
Crimp cap, 20 mm, aluminum
open center, silver aluminum, Chromacol 20-ACB, pkg of 100 ea
Synonim(y):
Aluminum crimp seal (without septum), silver aluminum
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Materiały
silver aluminum
Właściwości
open center
opakowanie
pkg of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Chromacol 20-ACB
Średnica
20 mm
kompatybilność
for use with 20 mm crimp seal
Opis ogólny
It is autoclavable, easy sterilization, is used as a closure type for the containers used to contain substances in order to prevent contamination.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)