Kluczowe dokumenty
27454-U
Supelco
Crimp seals with PTFE/rubber septa
seal diam. × thickness 20 mm × 3.0 mm,
pressure release open center
, PTFE/rubber septum, pkg of 100 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiały
PTFE/rubber septum
silver aluminum seal
opakowanie
pkg of 100 ea
uszczelka śr. × grubość
20 mm × 3.0 mm
kompatybilność
for use with 20mm crimp top vial
for use with 6mL, 10mL, 20mL headspace vials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)