Kluczowe dokumenty
33110-U
Supelco
Vials, crimp top, serum bottle
volume 100 mL, clear glass bottle, O.D. 51.7 mm × H (94.5 mm), pkg of 36 ea
Synonim(y):
Serum Bottle Crimp Vials
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiały
clear glass bottle
Właściwości
autoclavable
closure type crimp top vial
opakowanie
pkg of 36 ea
śr. zewn.
51.7 mm × H (94.5 mm)
pojemność
100 mL
dopasowywanie
thread for 20 mm
Opis ogólny
These vials are constructed of clear, borosilicate glass; closure not included.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)