Key Documents
Z114006
Sigma-Aldrich
Wheaton glass serum bottle
volume 100 mL, clear, O.D. 20 mm, diam. × H 52 mm × 95 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiały
borosilicate glass bottle
opis
USP Type I
Właściwości
autoclavable
closure type crimp top vial
śr. zewn.
20 mm
pojemność
100 mL
100 mL
śr. × wys.
52 mm × 95 mm
kolor
clear
dopasowywanie
opening for 20 mm
Opis ogólny
It is autoclavable, easy sterilization, is used to contain substances to prevent contamination.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)