Key Documents
33109-U
Supelco
Vials, crimp top, serum bottle
volume 50 mL, clear glass bottle, O.D. × H 43 mm × 73 mm, pkg of 272 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiały
clear glass bottle
Właściwości
autoclavable
closure type crimp top vial
opakowanie
pkg of 272 ea
śr. zewn. × wys.
43 mm × 73 mm
pojemność
50 mL
dopasowywanie
thread for 20 mm
Opis ogólny
These vials are constructed of clear, borosilicate glass; closure not included.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)