Kluczowe dokumenty
27230-U
Supelco
Aluminum crimp seal (without septum), silver aluminum
open center, diam. × opening 20 mm × 9.5 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiały
silver aluminum
Właściwości
open center
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn.
20 mm
śr. × otwór
20 mm × 9.5 mm
dopasowywanie
thread for 20 mm
kompatybilność
for use with 20 mm crimp seal vial
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKUGTIN
27230-U4061835514984