Kluczowe dokumenty
854979
Supelco
Crimp seal with PTFE/butyl septa
aluminum seal, open center (10mm opening), gray PTFE/butyl rubber, diam. × thickness 20 mm × 0.118 in., pkg of 100 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Materiały
aluminum seal
gray PTFE/butyl rubber
Właściwości
open center (10mm opening)
twardość
50 (Durometer: shore A)
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. × grubość
20 mm × 0.118 in.
kompatybilność
for use with 20mm crimp seal vials
Opis ogólny
Uszczelki zaciskane, 11 mm, z przegrodą PTFE/guma są przeznaczone do użytku z fiolkami z zaciskaną górną częścią o średnicy 20 mm. Przegrody PTFE/guma są kompatybilne z większością rozpuszczalników organicznych: kwasem octowym (<50%), acetonitrylem, acetonem, alkoholami, DMSO, fenolem i nie są kompatybilne z alkanami, benzenem, dwusiarczkiem węgla, rozpuszczalnikami chlorowanymi i cykloheksanem.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Global Trade Item Number
SKUGTIN
8549794061832322933
MU854979