Kluczowe dokumenty
Z292001
Supelco
Headspace vial, clear glass, beveled top, flat bottom
volume 6 mL, O.D. × L × I.D. 22 mm × 38 mm × 12.5 mm, for use with PerkinElmer®, pkg of 100 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiały
clear glass vial
Właściwości
closure type crimp top vial
closure type crimp top vial
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn. × dł. × śr. wewn.
22 mm × 38 mm × 12.5 mm
pojemność
6 mL
dopasowywanie
thread for 20 mm
Informacje prawne
PerkinElmer is a registered trademark of PerkinElmer Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)