DWK986546
WHEATON® liquid scintillation vial with attached cap
lips on vial transparent borosilicate glass bottle, capacity (20 mL), screw cap
Synonim(y):
986546, Fiolka scyntylacyjna z korkiem
About This Item
Polecane produkty
Materiały
lips on vial transparent borosilicate glass bottle
white cap
sterylność
non-sterile
Właściwości
with cap
opakowanie
case of 500 ea Vials shrink-wrapped trays Screw caps in a separate sealed tray
producent / nazwa handlowa
WHEATON® 986546
średnica butelki &razy; wys. &razy; szer.
(28 mm) (61 mm) (305 mm)
pojemność
(20 mL)
dopasowywanie
22-400 neck
22-400
Opis ogólny
- Fiolki o pojemności 20 ml są wykonane z polietylenu o wysokiej gęstości. Fiolki z nakrętkami są pakowane pojedynczo w tackach po 100 sztuk. Fiolki z zakrętkami pakowane oddzielnie są pakowane w worki polietylenowe po 100 sztuk i umieszczane na oddzielnej tacy. Pudełka zawierające 1000 fiolek są pakowane w pojedynczą plastikową torebkę z zakrętkami w osobnej torebce. Tacki po 100 fiolek są pakowane w folię termokurczliwą w celu ochrony przed zanieczyszczeniem.
- Rozmiar 20 ml
- Wykonane z polietylenu o wysokiej gęstości
- Dostępne z dołączoną zakrętką lub z zakrętkami pakowanymi oddzielnie
- Wymiary (śr. x wys.): 27 mm x 61 mm (z nakrętką)
- Zapakowane w folię termokurczliwą
- Rozmiar 20 ml
- Wykonane ze szkła borokrzemianowego Wheaton 180 o niskiej zawartości potasu
- Zliczanie tła jest spójne i niskie; transmisja ultrafioletowa jest wysoka
- Dostępne z dołączonym korkiem, korkiem pakowanym oddzielnie lub bez korka
- Wymiary (śr. x wys.): 28 mm x 61 mm (z nasadką)
Cechy i korzyści
- Konwersja z rurek ze szkła borokrzemianowego typu I, PET lub HDPE
- Stałe i niskie wartości tła; wysoka przepuszczalność promieniowania ultrafioletowego
Informacje prawne
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)