Merck
DWK986561
WHEATON® liquid scintillation vial with attached foil lined PP cap, glass
lips on vial transparent borosilicate glass bottle, capacity (20 mL), screw cap
Synonim(y):
986561, Fiolka scyntylacyjna
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiały
lips on vial transparent borosilicate glass bottle
metal foil liner
white polypropylene cap
sterylność
non-sterile
Właściwości
with cap
opakowanie
case of 500 ea Vials shrink-wrapped trays Screw caps in a separate sealed tray
producent / nazwa handlowa
WHEATON® 986561
średnica butelki &razy; wys. &razy; szer.
(28 mm) (61 mm) (302 mm)
pojemność
(20 mL)
dopasowywanie
22-400 neck
22-400
Cechy i korzyści
  • Butelka z polietylenu o wysokiej gęstości wykonana ze szkła borokrzemianowego o niskiej zawartości potasu lub politereftalanu etylenu lub polietylenu o wysokiej gęstości zawiera białą zakrętkę z polipropylenu.
  • Stała i niska liczba tła; wysoka przepuszczalność promieniowania ultrafioletowego
  • Dostępne z dołączoną nasadką, nasadkami pakowanymi oddzielnie lub bez nasadki
Informacje prawne
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)