Merck
DWK986586
WHEATON® liquid scintillation vial with seperate PE cone lined urea cap
lips on vial transparent borosilicate glass bottle, capacity (20 mL), screw cap
Synonim(y):
986586, Fiolka scyntylacyjna WHEATON, Fiolka scyntylacyjna z korkiem
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiały
lips on vial transparent borosilicate glass bottle
white cap
sterylność
non-sterile
Właściwości
with cap
opakowanie
case of 500 ea Vials shrink-wrapped trays Screw caps in a separate sealed tray
producent / nazwa handlowa
WHEATON® 986586
średnica butelki &razy; wys. &razy; szer.
(28 mm) (61 mm) (387 mm)
pojemność
(20 mL)
dopasowywanie
22-400 neck
22-400
Cechy i korzyści
  • Fiolka zapewnia niską przepuszczalność dla rozpuszczalników
  • Minimalna liczba zliczeń w tle
  • Fiolki mogą być spalane bez emisji szkodliwych gazów
  • W zestawie tacki użytkowe umożliwiające przechowywanie próbek
  • Wykonane z przezroczystego szkła borokrzemowego typu 1A o niskiej zawartości potasu 1292 180
Informacje prawne
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)