Kluczowe dokumenty
DWK986716
WHEATON® liquid scintillation vial with seperate PE cone lined urea cap
transparent high-density polyethylene bottle, capacity (20 mL), screw cap, case of 500 ea Bulk packed vials with screw caps in separate bag
Synonim(y):
986716
About This Item
Polecane produkty
Materiały
metal foil liner
transparent high-density polyethylene bottle
white cap
Właściwości
with cap
opakowanie
case of 500 ea Bulk packed vials with screw caps in separate bag
producent / nazwa handlowa
WHEATON® 986716
średnica butelki &razy; wys. &razy; szer.
(27 mm) (61 mm) (387 mm)
pojemność
(20 mL)
dopasowywanie
22-400 neck
22-400
Cechy i korzyści
Informacje prawne
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)