Kluczowe dokumenty
DWK986702
1292 fiolka scyntylacyjna z dołączonym korkiem mocznikowym wyłożonym folią, HDPE
lips on vial transparent high-density polyethylene bottle, capacity (20 mL), screw cap
Synonim(y):
20 ml, Fiolki HDPE, Fiolki WHEATON, Fiolki z ciekłą scyntylacją, Scyntylacja, dołączone czapki, fiolki, wkładka korkowa z folii metalowej
About This Item
Polecane produkty
Materiały
lips on vial transparent high-density polyethylene bottle
metal foil liner
white cap
Właściwości
with cap
opakowanie
pkg of 500 ea
producent / nazwa handlowa
WHEATON® 986702
średnica butelki &razy; wys. &razy; szer.
(27 mm) (61 mm) (302 mm)
pojemność
(20 mL)
dopasowywanie
22-400 neck
22-400
Cechy i korzyści
- Konwersja z rurek ze szkła borokrzemianowego typu I, PET lub HDPE
- Stałe i niskie wartości tła; wysoka przepuszczalność promieniowania ultrafioletowego
Informacje prawne
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
DWK986702-500EA | 4061841118985 |