Kluczowe dokumenty
DWK986724
WHEATON® liquid scintillation vial with seperate unlined PE cap
transparent high-density polyethylene bottle, capacity (20 mL), screw cap, case of 1,000 ea Bulk packed vials with screw caps in separate bag
Synonim(y):
986724
About This Item
Polecane produkty
Materiały
transparent high-density polyethylene bottle
white polyethylene cap
Właściwości
with cap
opakowanie
case of 1,000 ea Bulk packed vials with screw caps in separate bag
producent / nazwa handlowa
WHEATON® 986724
średnica butelki &razy; wys. &razy; szer.
(27 mm) (61 mm) (375 mm)
pojemność
(20 mL)
dopasowywanie
22-400 neck
22-400
Opis ogólny
- Aby zapewnić optymalną wydajność w laboratorium, plastikowe fiolki PET zapewniają przejrzystość szkła i bezpieczeństwo stosowania plastiku.
- Fiolki mogą być bezpiecznie spalane; nie są generowane żadne szkodliwe gazy; powstają tylko CO2 i H2O.
- Lekkie i praktycznie nietłukące się fiolki PET zapewniają niską przepuszczalność rozpuszczalników i minimalną liczbę tła.
- Rozmiar 20 ml
- Wykonane z politereftalanu etylenu (PET)
- Przejrzystość szkła i bezpieczeństwo plastiku
- Niska przepuszczalność rozpuszczalników i minimalna liczba tła
- Wymiary (śr. x wys.): 27 mm x 61 mm (z nasadką)
Cechy i korzyści
- Konwersja z rurek ze szkła borokrzemianowego typu I, PET lub HDPE
- Stałe i niskie wartości tła; wysoka przepuszczalność promieniowania ultrafioletowego
Informacje prawne
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
DWK986724-1000EA | 4061841119081 |