Kluczowe dokumenty
DWK986746
WHEATON® liquid scintillation vial with seperate PE cone lined urea cap
transparent PET bottle, capacity (20 mL), screw cap, case of 1,000 ea Bulk packed vials with screw caps in separate bag
Synonim(y):
986746
About This Item
Polecane produkty
Materiały
metal foil liner
transparent PET bottle
white cap
Właściwości
with cap
opakowanie
case of 1,000 ea Bulk packed vials with screw caps in separate bag
producent / nazwa handlowa
WHEATON® 986746
średnica butelki &razy; wys. &razy; szer.
(27 mm) (61 mm) (375 mm)
pojemność
(20 mL)
dopasowywanie
22-400 neck
22-400
Powiązane kategorie
Cechy i korzyści
- Konwersja z rurek ze szkła borokrzemianowego typu I, PET lub HDPE
- Stałe i niskie wartości tła; wysoka przepuszczalność promieniowania ultrafioletowego
Informacje prawne
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)