Merck
DWK986734
1292 fiolka scyntylacyjna z dołączonym korkiem z PS bez wyściółki
lips on vial transparent PET bottle, capacity (20 mL), screw cap
Synonim(y):
986734
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiały
lips on vial transparent PET bottle
white polyethylene cap
Właściwości
with cap
opakowanie
case of 500 ea Trays of 100 vials are shrink-wrapped in plastic for protection against contamination.
producent / nazwa handlowa
WHEATON® 986734
średnica butelki &razy; wys. &razy; szer.
(27 mm) (61 mm) (302 mm)
pojemność
(20 mL)
dopasowywanie
22-400 neck
22-400
Cechy i korzyści
  • Konwersja z rurek ze szkła borokrzemianowego typu I, PET lub HDPE
  • Stałe i niskie wartości tła; wysoka przepuszczalność promieniowania ultrafioletowego
Informacje prawne
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)