Kluczowe dokumenty
27298
Supelco
Headspace vial, clear glass, beveled top, flat bottom
volume 27 mL, O.D. × H 30 mm × 60 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Materiały
beveled finish clear glass vial
Właściwości
closure type crimp top vial
closure type crimp top vial
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn. × wys.
30 mm × 60 mm
pojemność
27 mL
dopasowywanie
thread for 20 mm
Opis ogólny
Headspace vials are of different sizes. The style and diameter of headspace vials depends on the autosampler. The beveled finish vial reduces the amount of sealing surface between the crimp seal and the glass surface.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)