Kluczowe dokumenty
27198
Supelco
Headspace vial, clear glass, beveled top, flat bottom
volume 10 mL, O.D. × H × I.D. 23 mm × 46 mm × 12.5 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Materiały
beveled finish clear glass vial
flat bottom
Właściwości
closure type crimp top vial
closure type crimp top vial
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn. × wys. × śr. wewn.
23 mm × 46 mm × 12.5 mm
pojemność
10 mL
dopasowywanie
thread for 20 mm
Zastosowanie
Fiolka Headspace może być używana do przechowywania próbek do analizy stabilności liofilizowanych i suszonych w złożu fluidalnym mikrokapsułek alginianowych pokrytych chitozanem, zawierających modelowe bakterie probiotyczne Lactobacillus plantarum.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Stability of probiotic Lactobacillus plantarum in dry microcapsules under accelerated storage conditions.
Albadran, Hanady A., et al.
Food Research International, 74 , 208-216 (2015)