SU860030
Headspace vial, flat top, flat bottom
volume 20 mL, clear glass vial, O.D. × H × I.D. 22.5 mm × 75.5 mm × 12.5 mm, long neck
Synonim(y):
Płaskie dno Płaskie dno Fiolka Headspace
About This Item
Polecane produkty
Materiały
clear glass vial
flat bottom
opis
flat top
Właściwości
closure type crimp top vial
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn. × wys. × śr. wewn.
22.5 mm × 75.5 mm × 12.5 mm
pojemność
20 mL
dopasowywanie
thread for 20 mm
Powiązane kategorie
Zastosowanie
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)