Kluczowe dokumenty
854181-U
Supelco
Headspace vials, flat top, rounded bottom, pkg of 100
volume 20 mL, clear glass vial, O.D. × H × I.D. 22.5 mm × 75.5 mm × 12.5 mm, long neck
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiały
clear glass vial
round bottom (with flat top finish)
opis
flat top
Właściwości
closure type crimp top vial
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn. × wys. × śr. wewn.
22.5 mm × 75.5 mm × 12.5 mm
pojemność
20 mL
dopasowywanie
thread for 20 mm
kompatybilność
for use with CTC PAL (Varian, Gerstel, Atas, Shimadzu)
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
854181-U4061832323138
854181-SAMPLE-U