Kluczowe dokumenty
854180-U
Supelco
Headspace vials, flat top, rounded bottom, pkg of 100
volume 10 mL, clear glass vial, O.D. × H 22.5 mm × 46 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiały
clear glass vial
round bottom
opis
flat top
Właściwości
closure type crimp top vial
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn. × wys.
22.5 mm × 46 mm
pojemność
10 mL
dopasowywanie
thread for 20 mm
kompatybilność
for use with Carlo Erba, CTC, Fisons, Varian (CP)
Zastosowanie
  • Platformowa metoda chromatografii gazowej w przestrzeni nadpowierzchniowej do wysokowydajnego oznaczania pozostałości rozpuszczalników w materiałach farmaceutycznych ..: W badaniu przeprowadzonym przez Zou i in. (2023) opisano metodę oznaczania pozostałości rozpuszczalników w materiałach farmaceutycznych przy użyciu chromatografii gazowej headspace. Metoda ta wykazuje wysoką wydajność i niezawodność, niezbędną do kontroli jakości farmaceutycznej (Zou et al., 2023).
  • Ekstrakcja toksycznych związków ze śliny za pomocą wspomaganej mieszadłem magnetycznym ekstrakcji w fazie stałej, a następnie chromatografii gazowej w przestrzeni głowy i spektrometrii ruchliwości jonów...: Criado-Garcia i Arce (2016) przedstawiają nowatorską technikę ekstrakcji toksycznych związków w ślinie przy użyciu chromatografii gazowej w przestrzeni nadpowierzchniowej i spektrometrii ruchliwości jonów, podkreślając czułość i skuteczność metody w toksykologii analitycznej (Criado-Garcia i Arce, 2016).
  • Oznaczanie porowatości w łupkach metodą podwójnej ekstrakcji Headspace GC Analysis..: Zhang et al. (2015) wykorzystują chromatografię gazową headspace do pomiaru porowatości łupków, demonstrując zastosowanie tej metody w badaniach geologicznych i naftowych. To innowacyjne podejście zwiększa zrozumienie złóż gazu łupkowego (Zhang et al., 2015).
  • Wspomagane rozpuszczalnikiem pobieranie próbek z przestrzeni nadpowierzchniowej przy użyciu mikroekstrakcji do fazy stałej do analizy fenoli w wodzie...: George i in. (2015) badają zastosowanie próbkowania przestrzeni nadpowierzchniowej w połączeniu z mikroekstrakcją do fazy stałej do analizy fenoli w wodzie, zapewniając solidną metodę monitorowania środowiska (George i in., 2015).
  • Headspace-multicapillary column-ion mobility spectrometry do bezpośredniej analizy 2,4,6-trichloroanizolu w próbkach wina i korka...: Marquez-Sillero et al. (2012) szczegółowo opisują bezpośrednią analizę 2,4,6-trichloroanizolu w winie przy użyciu spektrometrii ruchliwości jonów w kolumnie headspace-multicapillary, podkreślając jej znaczenie w kontroli jakości dla przemysłu winiarskiego (Marquez-Sillero et al., 2012).
  • Identyfikacja i profilowanie lotnych metabolitówbiokontrolnego grzyba Trichoderma atrovirideza pomocą HS-SPME-GC-MS: Stoppacher i in. (2010) identyfikują i profilują lotne metabolity grzybaTrichoderma atroviride za pomocą mikroekstrakcji fazy stałej w przestrzeni nadpowierzchniowej i chromatografii gazowej ze spektrometrią mas, podkreślając jego zastosowanie w badaniach kontroli biologicznej (Stoppacher i in., 2010).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)