Kluczowe dokumenty
SU860029
Supelco
Headspace vial, flat top, flat bottom
volume 10 mL, clear glass vial (flat top), flat bottom, O.D. × H × I.D. 22.5 mm × 46 mm × 12.5 mm, long neck
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiały
clear glass vial (flat top)
Właściwości
closure type crimp top vial
flat bottom
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn. × wys. × śr. wewn.
22.5 mm × 46 mm × 12.5 mm
pojemność
10 mL
dopasowywanie
thread for 20 mm
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)