29169-U
Vial crimp seals, BiMetal (magnetic), 20 mm, with PTFE/silicone septa, pkg 100
red seal, PTFE/silicone septa, diam. × thickness 20 mm × 3 mm
Synonim(y):
Uszczelki zaciskane BiMetal
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PTFE/silicone septa
red seal
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn.
20 mm
śr. × grubość
20 mm × 3 mm
kompatybilność
for use with 20mm crimp seal vial
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)